アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
148-150 °C/55 mmHg (lit.)
密度
1.089 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)CCl
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- preparation of calixarene amides
- synthesis of 5-bromo-25,26,27,28-tetrakis[(N,N-diethylaminocarbonyl)-methoxy]calix[4]arene
- synthesis of amide calix[4]pyrrole macrocycles with super-extended cavities
- microwave-assisted organic synthesis of 3-cyano-N,N-diethyl-4-(4-methoxyphenoyl)-4-oxobutanamide
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
250996-VAR:
250996-1KG:
250996-25G:
250996-5G:
250996-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)