Merck
24350
Sigma-Aldrich
2-クロロ-N,N-ジメチルアセトアミド
≥97.0% (GC)
別名:
N,N-ジメチルクロロアセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
121.57
Beilstein:
969568
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.479
密度
1.182 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amide
chloro
SMILES記法
CN(C)C(=O)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
InChI Key
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide (N,N-dimethylchloroacetamide) was used in the synthesis of (S)-carbinoxamine.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
24350-BULK-F:
24350-5ML-F:
24350-25ML-F:
24350-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric synthesis of (S)-carbinoxamine. New aspects of oxazaborolidine-catalyzed enantioselective carbonyl reduction.
Corey EJ and Helal CJ.
Tetrahedron Letters, 37(32), 5675-5678 (1996)