Merck
86730
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-テトラ-O-ベンジル-D-グルコピラノース
≥98.0% (TLC)
別名:
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-glucopyranose, 2,3,4,6-Tetrakis-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H36O6
CAS番号:
分子量:
540.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +49±2°, c = 2% in dioxane
mp
151-156 °C
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31-,32+,33-,34?/m1/s1
InChI Key
OGOMAWHSXRDAKZ-BKJHVTENSA-N
その他情報
グルコシル化およびその他の反応のための重要なD-グルコピラノース誘導体;α-グルコピラノシルクロリドの調製;1-C-α-D-グルコピラノース誘導体の合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86730-VAR:
86730-1G:
86730-5G:
86730-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A.A. Pavia et al.
Carbohydrate Research, 79, 79-79 (1980)
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 101-101 (1987)
P. Allevi et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1245-1245 (1987)
S. Koto et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 53, 1761-1761 (1980)