蒸気密度
7.4 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 91.6 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
bp
270 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
転移温度
solidification point 8.5-10 °C
密度
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI Key
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Roasted pork of Mini-pig using gas chromatography and mass spectrometry (GC–MS).
- Yerba mate using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) and gas chromatography–olfactometry (GC–O).
- Milano salami using gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS), flame ionization detection (GC-FID) and olfactometry analysis (GC-O).
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
76509-5ML:
76509-25ML:
76509-BULK:
76509-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック