Merck
79416
Sigma-Aldrich
ホスファゼン塩基P2-t-Bu 溶液
~2.0 M in THF
別名:
1-tert-ブチル-2,2,4,4,4-ペンタキス(ジメチルアミノ)-2λ5,4λ5-カテナジ(ホスファゼン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H39N7P2
CAS番号:
分子量:
367.45
Beilstein:
5759205
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solution
品質水準
濃度
~2.0 M in THF
官能基
amine
SMILES記法
CN(C)P(=NC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H39N7P2/c1-14(2,3)15-22(17(4)5,18(6)7)16-23(19(8)9,20(10)11)21(12)13/h1-13H3
InChI Key
CJTQESMNKMUZAO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
立体的にかさ高く極めて強力な中性窒素塩基。DBU [pKa (DMSO) 21.45]の約109倍の塩基性を示します。加水分解に対して安定で、アルキル化試薬の影響を受けません。選択性の高い塩基。ホスフィンの脱プロトン化
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79416-1ML:4548173287034
79416-5ML:4548173287058
79416-25ML:4548173287041
79416-BULK:
79416-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R. Schwesinger et al
Liebigs Ann. Chem., 1055-1055 (1996)
F. Uhlig et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 81, 155-155 (1993)
M. Falk-Heppner et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 101, 1281-1281 (1989)
資料
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.