由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
形状
solid
官能基
amine
脂質タイプ
phosphoglycerides
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-
InChI Key
MWRBNPKJOOWZPW-CLFAGFIQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
76548-BULK:
76548-100MG:
76548-1G:
76548-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
By altering the physicochemical properties, smart or intelligent drug delivery systems can be designed to deliver therapeutic molecules on-demand. Learn more about the application of stimuli-responsive materials in drug delivery.