形状
liquid crystal
品質水準
SMILES記法
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OC(CCC(O)=O)=O)2[H])[H]
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
InChI Key
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
アプリケーション
- ヘミコハク酸コレステリルで強化した脂質二重層の生物物理学的特性の実験的評価と計算的解釈:ヘミコハク酸コレステリルがリン脂質二重層に及ぼす影響に関する知見が得られ、その生物物理学的特性についての解明がさらに進みました(W Kulig et al., 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6512-5G:
C6512-VAR:
C6512-25G:
C6512-BULK:
C6512-100G:
試験成績書(COA)