アッセイ
96%
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D −21°, c = 2 in chloroform
mp
79-83 °C (lit.)
転移温度
cholesteric phase to smectic phase 75.5 °C
isotropic phase to cholesteric phase 79.5 °C
crystalline phase to isotropic phase 83 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H80O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h26,35-36,38-42H,7-25,27-34H2,1-6H3/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI Key
XHRPOTDGOASDJS-XNTGVSEISA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C79409-1KG:
C79409-100G:
C79409-VAR:
C79409-25G:
C79409-5G:
C79409-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.