アプリケーション
CelLytic IBは、組み換えタンパク質が過剰発現する際に細菌内で形成される、封入体と呼ばれるタンパク質凝集体を可溶化するように設計されました。CelLytic IBは、対象タンパク質を可溶化できるように調製されており、タンパク質含有量またはリフォ-ルディング過程を速やかに測定できます。
法的情報
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C5236-VAR:
C5236PROC:
C5236-BULK:
C5236-100ML:
C5236-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)