詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
形状
powder
分子量
micellar avg mol wt 25,000
凝集数
84
CMC
20-25 mM (20-25°C)
転移温度
cloud point >100 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI Key
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- オクチルβ-D-グルコピラノシドの存在下でアルブミン-shFcRnの相互作用を研究するためのセファロースビーズを様々な濃度で洗浄するために
- 細菌のリポタンパク質を調製するための溶解および可溶化溶液として
- E. coli細胞由来の組換え47 kDa抗原を可溶化するために
- BCAアッセイによりタンパク質含量を測定するのための溶解緩衝液の成分として
- 脱グリコシル化において
- ミトコンドリア抽出物を調製するための溶解緩衝液の成分として
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O8001-100G:
O8001-EW:
O8001-10G:
O8001-RSAMPLE:
O8001-1G-KC:
O8001-5G:
O8001-500MG:
O8001-1G:
O8001-100MG:
O8001-BULK:
O8001-VAR:
O8001-250MG:
O8001-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This page shows how to solubilize membrane proteins with products from Cytiva.