Merck
D8035
Sigma-Aldrich
n-ドデシル β-D-グルコピラノシド
≥98% (GC)
別名:
ドデシルグルコシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36O6
CAS番号:
分子量:
348.47
Beilstein:
86236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥98% (GC)
フォーム
powder
分子量
348.47 g/mol
テクニック
protein quantification: suitable
CMC
0.13
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI Key
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ドデシルβ-D-グルコピラノシド、長鎖アルキルグリコピラノシドおよび従来の非イオン性両親媒性界面活性剤は、洗剤、コロイド研究およびミセルの開発に使用されます。これは、長鎖アルキルグルコシドの分離と分析手順において参照化合物として使用される場合があります。
生物化学的/生理学的作用
天然状態で、Gタンパク質共役受容体などの膜結合タンパク質の可溶化に使用される非イオン性糖類界面活性剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D8035-VAR:
D8035-100MG:
D8035-250MG:
D8035-5G:
D8035-1G:
D8035-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
S H El-Sharkawy
Australasian biotechnology, 6(1), 8-12 (1996-01-01)
A number of microorganisms has been screened for growth on sunflower oil as a sole carbon source for production of useful chemicals. Rhizopus stolonifer NRRL 1478 was found to transform the lipid contents of sunflower oil into dodecyl b-D-glucopyranoside and
Y Daicho et al.
Biochimica et biophysica acta, 1107(1), 61-69 (1992-06-11)
A study of the effects of alkyl glycosides incorporated into synthetic liposomes with respect to their stability, their in vivo distribution in Ehrlich solid tumor-bearing mice and their in vitro interaction with liver cells was undertaken. The synthetic liposomes were
Caroline A Ericsson et al.
Carbohydrate research, 340(8), 1529-1537 (2005-05-11)
The solid-state phase behaviour of lyophilised n-dodecyl-beta-D-glucoside (beta-C(12)G(1)), n-dodecyl-beta-D-maltoside (beta-C(12)G(2)) and n-dodecyl-beta-D-maltotrioside (beta-C(12)G(3)) has been investigated by differential scanning calorimetry (DSC) and X-ray techniques. For beta-C(12)G(1), lyophilisation results in a formation of a crystalline anhydrate. The lamellar spacing (37 Angstroms)
R R Loo et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 3(11), 1975-1983 (1994-11-01)
Electrospray ionization mass spectrometry (ESI-MS) has proven to be a useful tool for examining noncovalent complexes between proteins and a variety of ligands. It has also been used to distinguish between denatured and refolded forms of proteins. Surfactants are frequently
[Analysis of dodecyl glucoside by RP-HPLC].
Jingde Chen et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 23(5), 562-562 (2005-12-15)