Merck
49122
Sigma-Aldrich
Glucopone 600 CS UP solution
~50% in H2O, paste
別名:
Alkyl-polyglucoside solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
形状
paste
濃度
~50% in H2O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49122-VAR:
49122-1L:
49122-250ML:
49122-BULK:
試験成績書(COA)