安全性情報
STS0006
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-9
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
2-エチルヘキサノールEoPoコポリマー(9 EO), エチレンオキシド-プロピレンオキシドコポリマーモノ(2-エチルヘキシル)エーテル, エトキシル化プロポキシル化エチルヘキサノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1066 ppm (25°C)
粘度
49.398 cSt(40 °C)
転移温度
pour point 16 °C
cloud point 61 °C (10 wt% actives aq solution)
溶解性
water: freely soluble (visual)
密度
1.0069 g/mL at 20 °C
HLB
12.5
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は生物分解性界面活性剤であり、グリーン・ケミストリーの第10原則である「環境中で分解する製品の推奨」と一致します。
本製品はアルコールエトキシレートです。
特徴および利点
  • 優れた湿潤性
  • 優れた油性汚染除去
  • 迅速な溶解と良好な水洗性
  • 低臭
  • ゲル範囲なし
  • 優れた剤形と取り扱いの性質
  • 優れた生分解性
  • 水生生物毒性 EC50 >10 mg/mL
法的情報
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
STS0006-100ML:
STS0006-BULK:
STS0006-VAR:
STS0006-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)