安全性情報
STS0016
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-6
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
914 ppm (25°C)
粘度
36.830 cSt(40 °C)
転移温度
cloud point 43 °C (10 wt% actives aq solution)
pour point 5 °C
溶解性
water: freely soluble (visual)
密度
0.9897 g/mL at 40 °C
HLB
10.8
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
法的情報
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
STS0016-BULK:
STS0016-500ML:
STS0016-VAR:
STS0016-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)