Merck
48750
Sigma-Aldrich
Genapol® X-080
別名:
ポリエチレングリコールモノアルキルエーテル, イソトリデシルアルコールポリグリコールエーテル(8EO), オリゴエチレングリコールモノアルキルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)n(CH2)mH
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
分子量
552.78 g/mol
屈折率
n20/D 1.461±0.001
CMC
0.06-0.15
転移温度
cloud point >45 °C
密度
1.000 g/mL±0.003 g/mL at 20 °C
HLB
13
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI Key
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
詳細
8個の酸化エチレンを含みます。
アプリケーション
<ul>
<li><strong>HPLC による Fraxini Cortex(秦皮)中のエスクリンおよびエスクレチンの分析のためのミセル媒介抽出およびクラウドポイント予備濃縮。</strong>Genapol® X-080 は、活性化合物の分離効率を向上させるためにクラウドポイント抽出プロセスで使用され、製薬試験における生体適合性界面活性剤用途での有用性を実証しました(Shi et al., 2007)。</li>
<li><strong>マイクロ波補助ミセル抽出と蛍光検出機能付き液体クロマトグラフィーによる土壌サンプル中のベンズイミダゾール系殺菌剤の同定。</strong>この研究では、環境および農薬分析に適用可能なミセル媒介抽出の効率を高める Genapol® X-080 の有効性が強調されています(Halko et al., 2006)。</li>
<li><strong>溶血検査用のポジティブ参照物質の開発と性能評価。</strong>IVD 試薬の開発において、非イオン性かつ生体適合性という特性を持つ Genapol® X-080 を使用することで、医療診断における安全性と適合性を確保しています(Haishima et al., 2014)。</li>
<li><strong>高速液体クロマトグラフィーによる分析を伴う、Schisandra chinensis からの dibenzocyclooctadiene lignan のミセル媒介抽出。</strong>この論文では、伝統的な薬の複合抽出における Genapol® X-080 の応用が記録されており、複合生体マトリックスでの使用を裏付けています(Lee et al., 2014)。</li>
<li><strong>ヒガンバナ科アルカロイドの抽出における従来の手法と比較した環境にやさしい手法:最適な溶媒の選択とパラメータの最適化。</strong>抽出プロセスにおける Genapol® X-080 の有効性と環境安全性を重視し、環境にやさしい化学の応用におけるその役割が強調されています(Takla et al., 2018)。</li>
</ul>
その他情報
水素細菌Xanthobacter autotrophicus細胞膜からのヒドロゲナ-ゼ-シトクロムb 複合体の分離に用いられます。Pseudomonads菌のコレステロ-ルオキシダ-ゼ水溶液を安定化させるアクチベ-タ-です
販売が制約されることがあります。
法的情報
Genapol is a registered trademark of Clariant GmbH
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48750-BULK-F:
48750-250ML-F:
48750-VAR-F:
48750-1L-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H. Buschek et al.
Ger. offen. DE 3200274 null
E Chantelau
Diabetes & metabolism, 26(4), 304-306 (2000-09-30)
A case of a type 1 diabetic woman with auto-immune thyroiditis is reported, in whom repeated exposure to insulin containing Genapol(R) (polyethylen-polypropylenglycol) over 3 years reproducibly parallels with an increase of serum TSH (thyroid-stimulating hormone) above the normal limit. Previously
Radoslav Halko et al.
Journal of AOAC International, 89(5), 1403-1409 (2006-10-18)
A simple and fast analytical method was developed for the determination of benzimidazole fungicides (benomyl, carbendazim, thiabendazole, and fuberidazole) in soil samples. The analytes were extracted from the soil samples by means of conventional microwave-assisted extraction, using the non-ionic surfactants
Júlio C Fonseca et al.
Environmental monitoring and assessment, 75(1), 1-10 (2005-05-20)
This work reports studies of the degradation rates of a fatty alcohol polyglycol ether non-ionic surfactant, Genapol OXD-080, putatively useful for the control of red swamp crayfish (Procambarus clarkii Girard) in rice fields under laboratory and field conditions. The influence
B. Schink
FEMS Microbiology Letters, 13, 289-289 (1982)