Merck
P2393
Sigma-Aldrich
ポリオキシエチレン 10 トリデシルエーテル
mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
別名:
C13E10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
品質水準
詳細
non-ionic
詳細
ポリオキシエチレン(10)トリデシルエーテル(POE TDA)は、非イオン性界面活性剤です。
アプリケーション
トウモロコシの胚乳中のタンパク質蓄積におけるポリリボソームと細胞骨格の役割を評価する研究で、ポリオキシエチレン(10)トリデシルエーテルが使用されています。 また、膜タンパク質のホスファチジルイノシトールキナーゼとともに使用される市販のポリオキシエチレン洗剤の応用を検討する研究でも使用されています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P2393-1G:
P2393-1KG:
P2393-VAR:
P2393-500G:
P2393-100G:
P2393-1G-KC:
P2393-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Brij® S10 average Mn ~711
Sigma-Aldrich
388890
Brij® S10
METHYL ABIETATE AldrichCPR
S648787
METHYL ABIETATE
Brij® L23 main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether
Sigma-Aldrich
16005
Brij® L23
Thesit® for membrane research
Sigma-Aldrich
88315
Thesit®
Brij® S20
Sigma-Aldrich
P4019
Brij® S20
Brij® C10 average Mn ~683
Sigma-Aldrich
388858
Brij® C10
Protein accumulation in the maize endosperm: role of polyribosomes and the cytoskeleton
Abe et al.
Plant Physiology and Biochemistry, 41, 7-7 (2003)
Application of hydrophilic-lipophilic balance (HLB) number to optimize a compatible non-ionic surfactant for dried aerial conidia of Beauveria bassiana
Jin et al.
Biological Control, 46, 8-8 (2008)
B R Ganong et al.
Analytical biochemistry, 179(1), 66-71 (1989-05-15)
Four commercial nonionic polyoxyethylene detergents were compared with Triton X-100 in terms of physicochemical properties and interaction with an integral membrane protein, phosphatidylinositol kinase. Tergitol 15-S-9, Tergitol TMN-10, polyoxyethylene 10 lauryl ether, and polyoxyethylene 10 tridecyl ether possess aliphatic hydrophobic
H Suzuki et al.
Journal of biochemistry, 93(3), 709-715 (1983-03-01)
The relationship between glucose metabolism and the "respiratory burst" of phagocytosing polymorphonuclear leukocytes (PMN) was studied in a Renex 30-treated cell system of guinea pig PMN by a polarometric technique. Phagocytosing PMN were treated with a detergent (Renex 30) and
M I Aveldaño
Archives of biochemistry and biophysics, 324(2), 331-343 (1995-12-20)
The solubilization of rhodopsin and phospholipids from disks prepared from bovine retinal rods was studied using five different detergents. The relative amounts of rhodopsin and lipid extracted during membrane solubilization differed dramatically with the nature of the surfactant; the two