Merck
466417
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)(12)トリデシルエーテル
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
別名:
ポリオキシエチレン(12)トリデシルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C13H27(OCH2CH2)nOH, n~12
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
>150 °C (lit.)
ヒドロキシル価
75‑85 mg KOH/g
溶解性
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCC.OCCO
InChI
1S/C13H28O.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;3-1-2-4/h14H,2-13H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI Key
QOXZVZPASZVADM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
有機太陽電池用の次世代透明電極材料であるポリ(3,4-エチレンジオキシチオペン)PEDOT:ポリ(スチレンスルホネート)PSSの導電性を高めるために使用。主に界面活性剤としても使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
466417-100ML:
466417-2.5L:
466417-VAR:
466417-500ML:
466417-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)