詳細
non-ionic
品質水準
分子量
average Mn ~1,150
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
mp
25-30 °C (lit.)
HLB
15
SMILES記法
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChI Key
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 単一界面活性剤ミセル凝集体を調製するための媒質Aにおける界面活性剤として
- リン酸緩衝食塩水(PBS)溶液と共に、ブタの皮膚におけるテルビナフィン(TBF)遊離塩基のin vitro 透過試験のためのTBFのレセプター溶液として
- ラット脳から界面活性剤不溶性膜画分を単離して、主要哺乳類脳ガングリオシドGM1、GD1a、GD1b、およびGT1bの分布を特定するための界面活性剤として
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
> 240 °C - Equilibrium method
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
436240-BULK:
436240-500G:
436240-5G:
436240-VAR:
436240-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)