Merck
235989
Sigma-Aldrich
Brij® L4
average Mn ~362
別名:
ポリエチレングリコールドデシルエーテル, ポリオキシエチレン(4)ラウリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C20H42O5)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
non-ionic
品質水準
分子量
average Mn ~362
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
9
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H42O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-22-15-17-24-19-20-25-18-16-23-14-12-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI Key
WPMWEFXCIYCJSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brij® L4は、非イオン性界面活性剤です。オキシエチレン頭部基に結合したアルキル(C12)尾部からなります。
アプリケーション
Brij® L4は、以下で使用されています。
  • マイクロエマルジョン技術を使用した酸化銅(I)(Cu2O)球状ナノ粒子合成用の界面活性剤として
  • Pt3Co合金ナノ粒子を合成する逆ミセル調製用の非イオン性界面活性剤として
  • 疎水性材料の界面結合効率を高め、ヒドロゲルを作成する界面活性剤として。
生物化学的/生理学的作用
Brij® L4は両親媒性を示します。Brij L4には、ミセルを形成し、疎水性薬物をミセル中心に分散できる疎水性領域と親水性領域があります。これにより、薬物の溶解性が高まります。またBrij L4は、乳がん耐性タンパク質(BCRP)による薬物流出に対して強力な阻害効果を発揮します。一般に使用される他の界面活性剤と比較して、Taq吸着をより阻害します。Brij L4は、標準的なTaq濃度のピコリットル反応量で、液滴ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を支援します。
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
235989-BULK:
235989-100ML:
235989-10ML:
235989-VAR:
235989-5ML:
235989-1L:
235989-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Copper (i) oxide nanoparticle-mediated C-C couplings for synthesis of polyphenylenediethynylenes: Evidence for a homogeneous catalytic pathway
Pary FF, et al.
Catalysis Science & Technology, 11(7), 2414-2421 (2021)
Synthesis of Pt3Co alloy nanocatalyst via reverse micelle for oxygen reduction reaction in PEMFCs
Liu Z, et al.
Topics in Catalysis, 49(3), 241-250 (2008)
Paul Le Floch et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(30), 25542-25552 (2017-07-12)
The emergence of stretchable electronics and its potential integration with textiles have highlighted a challenge: Textiles are wearable and washable, but electronic devices are not. Many stretchable conductors have been developed to enable wearable active textiles, but little has been
G C Valenzuela et al.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 46(5), 593-599 (2013-09-28)
Sclerosant foams are aqueous and break down under the influence of gravity, pressure, and temperature. The aim of this study was to investigate the effects of temperature on foam stability. Sodium tetradecyl sulphate (STS) and polidocanol (POL) liquid and foam
Ramon R J P van Eekeren et al.
Journal of vascular surgery, 57(2), 445-450 (2012-11-13)
Thermal ablative techniques of varicose veins carry a risk of heat-related complications, including postoperative pain. Mechanochemical endovenous ablation (MOCA) might avoid these complications and reduce postoperative pain because of the absence of thermal energy. This study evaluated postoperative pain and