Merck
P5884
Sigma-Aldrich
Brij® 58
average Mn ~1124
別名:
ポリエチレングリコールヘキサデシルエーテル, ポリオキシエチレン 20 セチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)20C16H33
CAS番号:
Beilstein:
1899885
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
solid
分子量
micellar avg mol wt 79,000
average Mn ~1124
凝集数
70
テクニック
protein quantification: suitable
CMC
0.08 mM (20-25°C)
mp
~38 °C
転移温度
cloud point >100 °C
HLB
16
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
InChI Key
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brij 58は、タンパク質抽出用および細胞の透過処理用の非イオン性の表面活性剤または界面活性剤です。酵母のスフェロプラストの調製に使用される場合もあります。
アプリケーション
ポリエチレングリコールヘキサデシルエーテル(Brij 58)は、ジェミニ型界面活性剤と従来型界面活性剤の混合物の特性および多環芳香族炭化水素の可溶化に対するその作用を評価する研究に使用されています。 また、細菌ヌクレオイド構造のRNアーゼ感受性制約を調べる研究にも使用されています。
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
P5884-VAR:
P5884-100G:
P5884-BULK:
P5884-1KG:
P5884-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Brij® L4 average Mn ~362
Sigma-Aldrich
235989
Brij® L4
Brij® L23 main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether
Sigma-Aldrich
16005
Brij® L23
Brij® O10
Sigma-Aldrich
P6136
Brij® O10
Brij® L23 suitable for Stein-Moore chromatography
Sigma-Aldrich
P1254
Brij® L23
M Kellermayer et al.
Journal of cellular physiology, 159(2), 197-204 (1994-05-01)
The plasma membrane of erythrocytes, as of other cells, is thought to act as the barrier responsible for maintaining intracellular gradients of most ions and small molecular species between the cell and its environment. Controlled application of the nonionic detergent
Study of surface and solution properties of gemini-conventional surfactant mixtures and their effects on solubilization of polycyclic aromatic hydrocarbons
Panda
Journal of Molecular Liquids, 163, 6-6 (2011)
Macromolecular crowding can account for RNase-sensitive constraint of bacterial nucleoid structure
Foley, P., et al
Biochemical and Biophysical Research Communications, 395, 6-6 (2010)
Photodestruction of BDE-99 in micellar solutions of nonionic surfactants of Brij 35 and Brij 58
Li, X., et al.
Chemosphere, 78, 8-8 (2010)
Preparation of extracts from prokaryotes.
M Cull et al.
Methods in enzymology, 182, 147-153 (1990-01-01)