Merck
466387
Sigma-Aldrich
Brij® S 100
average Mn ~4,670
別名:
ポリオキシエチレン(100)ステアリルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H37(OCH2CH2)nOH, n~100
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~4,670
品質水準
mp
51-54 °C (lit.)
ヒドロキシル価
13‑25 mg KOH/g
溶解性
propylene glycol and xylene: insoluble
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
18
SMILES記法
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
InChI Key
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Brij®S100は、以下に使用できます。
  • 生物分析用のルミノール電気化学発光との相互作用を研究する際の、非イオン性界面活性剤として
  • ガス飽和溶液(PGSS)処理による粒子を用いたニモジピン、フェノフィブラートおよびo-バニリンの形成を研究する担体材料として
  • 非対称フラットシートナノ濾過膜を調製し、ポリ(エーテルスルホン)(PES)ナノ濾過膜の親水性への影響を研究する際の、キャスティング溶液中の親水性界面活性剤として。
法的情報
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
466387-VAR:
466387-250G:
466387-1KG:
466387-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Brij® 35 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01962
Brij® 35
Formulation of nimodipine, fenofibrate, and o-vanillin with Brij S100 and PEG 4000 using the PGSS process
Kravanja G, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 135, 245-253 (2018)
Lingyan Song et al.
Journal of colloid and interface science, 328(2), 374-384 (2008-10-17)
Patternable nanoporous silica thin films with pore sizes on multiple length scales are fabricated using preformed block copolymer/homopolymer blend films as templates. Previous work by Tirumala et al. [V.R. Tirumala, R.A. Pai, S. Agarwal, J.J. Testa, G. Bhatnagar, A.H. Romang
S Rahima Benhabbour et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 158(1), 63-71 (2011-11-01)
Lipid-based oil-filled nanoparticles (NPs) with a high concentration of surface-chelated nickel (Ni-NPs) were successfully prepared using a Brij 78-NTA-Ni conjugate synthesized with Brij 78 (Polyoxyethylene (20) stearyl ether) and nitrilotriacetic acid (NTA). The facile incorporation of the Brij 78-NTA-Ni conjugate
Anne Huhtala et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 19(1), 11-21 (2003-03-22)
This study was undertaken to investigate the use of the in vitro test WST-1, an assay of cell proliferation and viability, for a preliminary safety evaluation of topical ophthalmic preparations. The cytotoxicity of two surfactants, benzalkonium chloride (BAC) and polyoxyethylene-20-stearyl
Jae-Haeng Song et al.
Drug development and industrial pharmacy, 35(8), 897-903 (2009-02-26)
The oral administration of loratadine, an antihistamine, can have a variety of adverse side effects, such as headache, fatigue, and nausea, because of the transient high blood concentration. To avoid these effects, loratadine can be administered using a transdermal drug