Merck
P9641
Sigma-Aldrich
ノナエチレングリコールモノドデシルエーテル
nonionic surfactant
別名:
C12E9, ドデシルノナエチレングリコールエーテル, ドデシルノナグリコール, ポリオキシエチレン 9 ラウリルエーテル, ポリドカノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)9(CH2)11CH3
CAS番号:
分子量:
582.81
Beilstein:
1895308
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
分子量
micellar average mol wt 64,000
凝集数
110
CMC
0.08
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
InChI Key
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ノナエチレングリコールモノドデシルエーテル[C12H25O(CH2CH2O)9H](AEO9)は,非イオン性界面活性剤です。
アプリケーション
ノナエチレングリコールモノドデシルエーテルは、ウシ肝臓細胞を用いた総脂質およびトリアシルグリセロールの分析手順を評価するための研究に使用されます。 また、自己相関関数の強度が濃度に依存することを用いて、凝集粒子のサイズをどのように測定するかに関する研究でも使用されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9641-10G:
P9641-100G:
P9641-50G:
P9641-BULK:
P9641-2KG:
P9641-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R J Bick et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 286(2), 346-352 (1991-05-01)
When fast twitch skeletal muscle vesicles (SR) and purified calcium pump protein are stripped with the nonionic detergent C12E8 (octaethylene glycol dodecyl ether), not all the membrane phospholipids are removed from the calcium pump protein. Maximal extraction produces a remnant
Jeffrey T Jensen et al.
Contraception, 94(5), 527-533 (2016-10-25)
Our objective was to conduct a pilot study to determine if transcervical administration of polidocanol foam (PF) with or without doxycycline or benzalkonium chloride (BZK) would prevent pregnancy in baboons. In study phase 1, adult cycling baboons underwent a hysterosalpingogram
A Starke et al.
Journal of animal science, 88(8), 2741-2750 (2010-03-30)
A procedure is described for analyzing total lipid (TL) and triacylglycerol (TAG) in 2 sequential steps using small amounts (<100 mg) of bovine liver tissue. The TL was measured gravimetrically and TAG was measured enzymatically in the TL extract, using
Kamendra P Sharma et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(29), 9059-9069 (2011-06-24)
We investigate the dispersion of a pH responsive polymer, polyethyleneimine, PEI, in a hexagonal (H(1)) mesophase of a nonionic surfactant, C(12)E(9), and water, at pH ranging from basic (pH = 12.8) to acidic (pH = 1). While the C(12)E(9)/H(2)O phase
Michael C Rudolph et al.
Journal of mammary gland biology and neoplasia, 21(3-4), 131-138 (2016-11-01)
Accurate assessment of the long chain polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) content of human milk (HM) provides a powerful means to evaluate the FA nutrient status of breastfed infants. The conventional standard for FA composition analysis of HM is liquid extraction