安全性情報
STS0014
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-15
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
Alcohols, C12-14-secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 15 EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
形状
solid
分子量
average mol wt 860 g/mol by calculation
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
hybridization: suitable
CMC
162 ppm (25°C)
粘度
43 cP(25 °C)
転移温度
cloud point >100 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point 29 °C
溶解性
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
1.007 g/mL at 20 °C
HLB
15.4
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-15 is a secondary alcohol ethoxylate with 15 ethylene oxide units
特徴および利点
  • High HLB emulsifier & dispersant
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • High temperature wetting
  • Readily biodegradable
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
449.6 °F - closed cup
引火点(℃)
232 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0014-VAR:
STS0014-500G:
STS0014-100G:
STS0014-5G-KC:
STS0014-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)