安全性情報
15S7
Sigma-Aldrich
TERGITOL
greener alternative
Type 15-S-7
別名:
Secondary alcohol ethoxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
タイプ
Type 15-S-7
形状
liquid
分子量
508 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
38 ppm
転移温度
pour point 1 °C
cloud point 37 °C
HLB
12.1
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、グリーン・ケミストリーの10番目の原則「環境中で分解しやすい製品にする」に適合する生分解性の界面活性剤です。
Tergitol 15-S-7は、直鎖状の非イオン性界面活性剤であり、第2級エトキシル化アルコールです。アニオン性、カチオン性および他の非イオン性界面活性剤と相溶性があります。
アプリケーション
タージトール 15-S-7は、以下の用途に使用されています:
  • 粗製油中のアルカンのバクテリアによる酸化に対するタージトール15-S-7とAOT(スルホコハク酸ジオクチル)の相乗効果を研究するため
  • 多環芳香族炭化水素を水溶液から抽出するための曇点抽出技術に
  • MgSO4と共に、動電学的実験用の陽極液リザーバ内で
  • 無極性油を除去するための非常に効率の高い界面活性剤として
  • 油の回収を高めるために望ましい界面活性剤-ブライン–油系の相挙動を研究するため
特徴および利点
  • 優れた処方及び取扱い特性
  • 良好な濡れ性及び洗い流し性
  • 低臭
  • 狭いゲル領域
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
469.4 °F - open cup
引火点(℃)
243 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
15S7-1L:
15S7-500ML:
15S7-BULK:
15S7-VAR:
15S7-100ML:
15S7-4L:
15S7-5ML-KC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rates of solubilization of triolein into nonionic surfactant solutions.
Chen BH, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 128(1-3), 129-143 (1997)
Determination of estrogens in human urine by high-performance liquid chromatography/diode array detection with ultrasound-assisted cloud-point extraction.
Zou Y, et al.
Analytical Biochemistry, 421(2), 378-384 (2012)
Effects of surfactant mixtures, including Corexit 9527, on bacterial oxidation of acetate and alkanes in crude oil.
Bruheim P, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 65(4), 1658-1661 (1999)
Electrokinetic remediation of contaminated soil with waste-lubricant oils and zinc.
Park SW, et al.
Journal of Hazardous Materials, 169(1-3), 1168-1172 (2009)
Behavior of surfactant mixtures in model oily-soil detergency studies.
Aronson M P, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 60(7), 1333-1339 (1983)
関連コンテンツ
Green chemicals evaluation aligns with the 12 Principles of Green Chemistry, emphasizing resource efficiency and hazard reduction.