安全性情報
STS0018
Sigma-Aldrich
ECOSURF SA-7
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 7 EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.28
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
17 ppm (25°C)
粘度
21.799 cSt(40 °C)
転移温度
cloud point 37 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point <4 °C
溶解性
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: soluble
密度
0.9599 g/mL at 40 °C
HLB
9.7
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
法的情報
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0018-BULK:
STS0018-100ML:
STS0018-500ML:
STS0018-VAR:
STS0018-5ML-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)