Merck
238643
Sigma-Aldrich
IGEPAL®CO-520
average Mn 441
別名:
ポリオキシエチレン(5)ノニルフェニルエーテル、分岐型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O)n · C15H24O, n~5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn 441
品質水準
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
密度
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
10
SMILES記法
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1.OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C24H50O13.C15H24O/c25-1-3-27-5-7-29-9-11-31-13-15-33-17-19-35-21-23-37-24-22-36-20-18-34-16-14-32-12-10-30-8-6-28-4-2-26;1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h25-26H,1-24H2;10-13,16H,2-9H2,1H3
InChI Key
SUJLMNLVFQRPGM-UHFFFAOYSA-N
詳細
IGEPAL®CO-520またはポリ(オキシエチレン)ノニルフェニルエーテル)は非イオン性界面活性剤です。
アプリケーション
Igepal凝集体は蛍光および光散乱研究に用いられています。また、単分散コロイドシリカ硫化カドミウムスナノ複合材料、アルミナナノ粒子、極薄シリカコート磁気ナノ粒子の調製に使用されています。
法的情報
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
380.3 °F - closed cup
引火点(℃)
193.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
238643-500G:
238643-BULK:
238643-VAR:
238643-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Preparation and properties of tailored morphology, monodisperse colloidal silica-cadmium sulfide nanocomposites.
Chang SY, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(15), 6739-6744 (1994)
Synthesis and characterization of alumina nanoparticles by igepal CO-520 stabilized reverse micelle and sol-gel processing
Chandradass J and Bae DS
Materials and Manufacturing Processes, 23(5), 494-498 (2008)
Aggregation of non ionic surfactant Igepal in aqueous solution: fluorescence and light scattering studies
Ghosh SK, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 4, 562-571 (2003)
Ming Zhang et al.
Nanotechnology, 19(8), 085601-085601 (2008-02-27)
A systematic study of the formation of silica-coated magnetite particles via a modified reverse microemulsion approach was investigated by using transmission electron microscopy (TEM), x-ray diffraction (XRD) and a superconducting quantum interference device (SQUID). The results show that the surfactant
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection