Merck
138630
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン
97%
別名:
2,4-ジニトロクロロベンゼン, CDNB, DNCB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)2
CAS番号:
分子量:
202.55
Beilstein:
613161
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
expl. lim.
22 %
bp
315 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble (hot)
alcohol: very slightly soluble (cold)
benzene: soluble
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChI Key
VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼンは、ヒト組織中の 相対量のそれぞれ異なるグルタチオンS-トランスフェラーゼサブユニットの、逆相HPLCによる定量において使用されました。ヒトケラチノサイトにおける抗菌ペプチド hBD-2, -3 及び-4並びにLL-37誘導のIL-18 タンパク質のヒトケラチノサイトにおける放出を研究するために接触感作性物質として使用されました
生物化学的/生理学的作用
2,4-ジニトロクロロベンゼンは、BALB/c マウスモデルにおいて、アトピー性皮膚炎を誘発します
調製ノート
この物質は、グルタチオンS-トランスフェラーゼ基質として使用されるときは、エタノールに溶解され、次いで緩衝液に添加されて、リン酸緩衝液(溶液100 mL当たり、8 mLの0.2 M KH2PO4 及び28 mL の0.1 M Na2HPO4、pH 6.5に調節) 及び 4% (v/v)エタノール中1mM の最終濃度となります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
381.2 °F - closed cup
引火点(℃)
194 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
138630-BULK:
138630-1KG:
138630-VAR:
138630-2KG:
138630-100G:4548173337623
138630-500G:4548173337517
138630-5G:4548173337630
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J D Rowe et al.
The Biochemical journal, 325 ( Pt 2), 481-486 (1997-07-15)
Uncertainties about the composition and identities of glutathione S-transferases (GSTs) in human tissue have impeded studies on their biological functions. A rigorous protocol has therefore been developed to characterize the human proteins. Cytosolic GST subunits were resolved by reverse-phase HPLC
François Niyonsaba et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 175(3), 1776-1784 (2005-07-22)
In addition to its physical barrier against invading microorganisms, the skin produces antimicrobial peptides, human beta-defensins (hBDs) and cathelicidin LL-37, that participate in the innate host defense. Because IL-18 is produced by keratinocytes and involved in skin diseases in which
Mingli Sun et al.
Molecular medicine reports, 9(2), 689-694 (2013-12-18)
Bacillus Calmette-Guerin extract (BCGE) has been proven to be clinically effective for anaphylactic disease, infectious diseases and cancer. In this study, we investigated the effect of the intramuscular application of BCGE on 2,4-dinitrochlorobenzene (DNCB)-induced atopic dermatitis (AD). We established an
Antony Anet et al.
Journal of hazardous materials, 370, 42-53 (2018-09-15)
This study investigates Bisphenol A (BPA) induced oxidative stress that mediates the genotoxicity in in vivo model Drosophila melanogaster. The calculated LC50 for BPA was 12.35 μg/mL. The strains of D. melanogaster were reared in 0.1, 1.0, 2.5 and 5.0 μg/mL BPA
M Saarnilehto et al.
Allergy, 69(10), 1424-1427 (2014-07-22)
2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) is widely used in human clinical studies and in experimental animal studies to evoke allergic contact dermatitis. 2,4-Dinitrochlorobenzene is a potent immunogen capable of inducing contact sensitization in all humans exposed. However, the mechanism by which DNCB evokes