product name
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン 二塩酸塩 水和物, powder, ≥98%
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
溶解性
acetic acid: water (1:2): 20 mg/mL, clear to slightly hazy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.Cl.Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2.2ClH.H2O/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14;;;/h5-8H,17-18H2,1-4H3;2*1H;1H2
InChI Key
KVCWTKDFVVSVSJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8768-1G:
T8768-5G:
T8768-VAR:
T8768-100MG:
T8768-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.