Merck
T2885
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン
TMB substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder
別名:
BM ブルー, Sure Blue TMB, TMB, TMB ブロッティングプラス, TMB 基質
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-C6H2(CH3)2-4-NH2]2
CAS番号:
分子量:
240.34
Beilstein:
2808541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
168-171 °C (lit.)
溶解性
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI Key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジンは、次の用途で使用されています。
  • O2存在下で乳酸桿菌コロニーを青く染色するために、Man-Rodosa-Sharpe(MRS)寒天板のサプリメントとして。
  • ELISA(酵素結合免疫吸着測定法)の基質溶液として。
  • 好中球を定量するためにミエロペルオキシダーゼ活性アッセイに使用。
3,3′,5,5′テトラメチルベンジジン(TMB)は、ベンジジンの非発癌性代替物(Ames試験陰性)です。ELISAで使用するペルオキシダーゼ基質として適しています。淡い青色の可溶性最終生成物を生成し、370または620~650 nmで分光光度計を用いて読み取ることができます。TMB反応は2 M H2SO4を用いて停止することができ(結果は黄色になります)、450 nmで読み取ります。血液を検出する ヘモグロビンアッセイ、ペルオキシダーゼアッセイ用の高感度で特異的な試薬です。
生物化学的/生理学的作用
3,3′,5,5′-テトラメチルベンジジン/TMBは、ペルオキシダーゼ反応の生産進行を促す色素源として使用できます。食品および環境の汚染除去処置において、TMBは亜塩素酸ベースの消毒薬のin situ遊離塩素(FAD)モニタリングに使用できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T2885-100MG:
T2885-100G:
T2885-5G:
T2885-BULK:
T2885-1G:
T2885-50G:
T2885-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The CD4+ T cell-mediated IFN-gamma response to Helicobacter infection is essential for clearance and determines gastric cancer risk
Sayi A, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 182(11), 7085-7101 (2009)
Lactobacilli isolated from vaginal vault of dairy and meat cows during progesteronic stage of estrous cycle
Rodriguez C, et al.
Anaerobe, 17(1), 15-18 (2011)
Tetramethylbenzidine method for monitoring the free available chlorine and microbicidal activity of chlorite-based sanitizers under organic-matter-rich environments
Yamaoka H, et al.
Letters in Applied Microbiology, 62(1), 47-54 (2016)
Lactobacillus casei improves resistance to pneumococcal respiratory infection in malnourished mice
Villena J, et al.
The Journal of Nutrition, 135(6), 1462-1469 (2005)
A Felten et al.
Journal of clinical microbiology, 37(3), 729-733 (1999-02-13)
Lactobacilli recovered from the blood, cerebrospinal fluid, respiratory tract, and gut of 20 hospitalized immunocompromised septic patients were analyzed. Biochemical carbohydrate fermentation and total soluble cell protein profiles were used to identify the species. Hydrogen peroxide production was measured. Susceptibility
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.