Merck
185760
Sigma-Aldrich
1-クロロ-2-ニトロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
157.55
Beilstein:
509273
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
5.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.04 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
フォーム
solid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
8.7 %
bp
246 °C (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
密度
1.348 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-クロロ-2-ニトロベンゼンは、ギ酸アンモニウムまたはフォリン酸を水素供与体としてカーボン上の5%白金を用いてo-クロロアニリンに還元されました。ジクロロメタン中での1-クロロ-2-ニトロベンゼンと五酸化二窒素との反応は、H-フォージャサイト 720(ゼオライト)により強力に触媒されます
アプリケーション
1-クロロ-2-ニトロベンゼンは、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール誘導体の合成で使用されました
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185760-250G:4548173111407
185760-50G:4548173111414
185760-VAR:
185760-BULK:
185760-1KG:4548173111391
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Catalytic transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds by employing ammonium formate and 5% platinum on carbon.
Gowda DC and Mahesh B.
Synthetic Communications, 30(20), 3639-3644 (2000)
Zeolite catalysis of aromatic nitrations with dinitrogen pentoxide.
Claridge RP, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1815-1818 (1999)
Spectrophotometric Determination of pKa's of 1-Hydroxybenzotriazole and Oxime Derivatives in 95% Acetonitrile-Water.
Fathalla MF and Khattab SN.
J. Chem. Soc. Pak., 33(3), 324-324 (2011)
Haizhen Wu et al.
Journal of environmental sciences (China), 21(1), 89-95 (2009-05-01)
A bacterial strain that utilized o-chloronitrobenzene (o-CNB) as the sole carbon, nitrogen and energy sources was isolated from an activated sludge collected from an industrial waste treatment plant. It was identified as Pseudomonas putida based on its morphology, physiological, and
Hong Liu et al.
Applied and environmental microbiology, 77(13), 4547-4552 (2011-05-24)
Pseudomonas stutzeri ZWLR2-1 utilizes 2-chloronitrobenzene (2CNB) as a sole source of carbon, nitrogen, and energy. To identify genes involved in this pathway, a 16.2-kb DNA fragment containing putative 2CNB dioxygenase genes was cloned and sequenced. Of the products from the