蒸気密度
4.2 (vs air)
蒸気圧
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
899 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
40 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.552
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06084-BULK-F:
06084-1ML-F:4548173302140
06084-VAR-F:
06084-5ML-F:4548173302133