グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
bp
178 °C/25 mmHg (lit.)
mp
25-27 °C (lit.)
密度
1.482 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
官能基
fluoro
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3FN2O4/c7-5-2-1-4(8(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3H
InChI Key
LOTKRQAVGJMPNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アミカシン、トブラマイシン、ゲンタマイシン、シソマイシン、ネアミン、ネオマイシン-B、ネオマイシン-Cなどのアミノグリコシド化合物
- 各種界面活性剤の存在下でのチオール反応の動態解析と分析用途の調査
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
327.2 °F
引火点(℃)
164 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42085-250G:
42085-50G:
42085-BULK:
42085-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック