Merck
71600
Sigma-Aldrich
ヘキサメタリン酸ナトリウム
65-70% P2O5 basis
別名:
SHMP, カルゴン, ポリリン酸 ナトリウム塩, ポリリン酸ナトリウム, 水溶性リン酸ガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
品質水準
フォーム
solid
濃度
65-70% P2O5
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサメタりん酸ナトリウムは、一般に腐食防止剤、乳化剤、および歯磨剤フォーミュレーションの歯のホワイトニング剤として使用される無機ポリりん酸塩です。
アプリケーション
ヘキサメタりん酸ナトリウムは、粘土懸濁液を調製するための解膠剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
血液や骨髄塗沫標本、組織タッチ標本中のナフトールAS-Dクロロ酢酸エステラーゼの細胞学的試験で用いられる製品です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71600-1KG:
71600-6X250G:
71600-5KG:
71600-BULK:
71600-250G:
71600-VAR:
71600-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure and properties of binder gels formed in the system Mg (OH) 2?SiO 2?H 2 O for immobilisation of Magnox sludge.
Walling S A, et al.
Dalton Transactions, 44(17), 8126-8137 (2015)
Akiko Tanaka et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 40(2), 212-219 (2017-02-06)
The effect of changes in the mucosal fluid volume on the nasal drug absorption of powder formulations was evaluated using warfarin (WF), piroxicam (PXC), and norfloxacin (NFX) as model drugs. Lactose and sodium chloride (NaCl), which are water soluble and
The role of sodium hexametaphosphate in the dissolution process of kaolinite and kaolin.
Andreola F, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(7), 2113-2124 (2004)
Extrinsic stain removal with a sodium hexametaphosphate-containing dentifrice: comparisons to marketed controls.
Gerlach R, et al.
The Journal of Clinical Dentistry, 13(1), 10-14 (2002)
Final report on the safety assessment of Sodium Metaphosphate, Sodium Trimetaphosphate, and Sodium Hexametaphosphate.
Lanigan R S.
International Journal of Toxicology, 20, 75-89 (2001)