Merck
305553
Sigma-Aldrich
ヘキサメタリン酸ナトリウム
crystalline, +200 mesh, 96%
別名:
SHMP, カルゴン, ポリリン酸 ナトリウム塩, ポリリン酸ナトリウム, 水溶性リン酸ガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
96%
フォーム:
crystalline
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
crystalline
粒径
+200 mesh
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサメタリン酸ナトリウムは、歯磨剤調合物中の腐食防止剤、乳化剤および歯のホワイトニング剤として一般的に使用される無機ポリリン酸塩です。
ヘキサメタリン酸ナトリウムは、ハロイサイト懸濁液のゼータ電位を下げるための界面活性剤として使用される水溶性の無機安定剤です。
アプリケーション
水和ポリリン酸カルシウム粉末を調製するために、ポリリン酸アニオン源としてヘキサメタリン酸ナトリウムが使用されています。これはカオリナイトとセラミックグレードのカオリンの懸濁液を調製するための解膠剤として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
血液や骨髄塗沫標本、組織タッチ標本中のナフトールAS-Dクロロ酢酸エステラーゼの細胞学的試験で用いられる製品です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
305553-1KG:
305553-BULK:
305553-25G:
305553-5KG:
305553-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dispersion of phyllosilicates in aqueous suspensions: Role of the nature and amount of surfactant
Nadia H et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 425, 67-74 (2014)
Amy M Kahler et al.
Water, 7(3), 1202-1216 (2015-11-05)
In this study, hollow-fiber ultrafiltration (UF) was assessed for recovery of
Synthesis of BaSO4 nanoparticles by precipitation method using sodium hexa metaphosphate as a stabilizer
Asha G et al.
Solid State Communications, 150, 386-388 (2010)
Amorphous calcium phosphate powder synthesized from calcium acetate and polyphosphoric acid for bioceramics application.
Safronova T V, et al.
Ceramics International, 43(1), 1310-1317 (2017)
The role of sodium hexametaphosphate in the dissolution process of kaolinite and kaolin.
Andreola F, et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 24(7), 2113-2124 (2004)