安全性情報
STS0015
Sigma-Aldrich
ECOSURF EH-3
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
2-Ethyl hexanol EO-PO nonionic surfactant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
480 ppm (25°C)
粘度
25.143 cSt(40 °C)
転移温度
pour point -21 °C
cloud point 52 °C (10 wt% actives aq solution)
溶解性
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: freely soluble
密度
0.9651 g/mL at 40 °C
HLB
7.9
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
法的情報
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
STS0015-BULK:
STS0015-VAR:
STS0015-100ML:
STS0015-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)