Merck
S7135
Sigma-Aldrich
Span® 85
別名:
ソルビタントリオレアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
non-ionic
品質水準
分子量
957.52 g/mol
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
HLB
1.8
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27+/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
InChI Key
ZBNRGEMZNWHCGA-WECPCUOASA-N
詳細
ソルビタントリオレエート(Span 85)は非イオン性界面活性剤です。
アプリケーション
ソルビタントリオレエート(Span 85)は、ヒドロフルオロアルカン推進剤に懸濁させる、たんぱく質およびペプチドを含むナノ粒子を製造する、新規のボトムアッププロセスを開発する研究に使用されています。ポリマー非イオン帯電防止添加剤への液体クロマトグラフィーの応用を分析する研究にも使用されています。
その他情報
脂肪酸組成:オレイン酸(C18:1)60%以上、リノール酸(C18:2)3~12%、リノレン酸(C18:2)3%以下、パルミトレイン酸(C16:1)2~6%、残りは主にパルミチン酸(C16:0)です。
法的情報
Span is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
437.0 °F
引火点(℃)
225 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
S7135-1L:
S7135-BULK:
S7135-VAR:
S7135-250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
M Victoria González-Rodríguez et al.
Journal of separation science, 33(22), 3595-3603 (2010-10-12)
This article investigates the applicability of HPLC-UV, ultra performance LC-evaporative light-scattering detection (UPLC-ELSD), HPLC-ESI(+)-MS and HPLC-hybrid linear ion trap (LTQ) Orbitrap MS for the analysis of different non-ionic antistatic additives, Span 20, Span 60, Span 65, Span 80, Span 85
A novel bottom-up process to produce nanoparticles containing protein and peptide for suspension in hydrofluoroalkane propellants
Tan, Y., et al.
International Journal of Pharmaceutics, 413, 7-7 (2011)
Yang Liu et al.
Journal of colloid and interface science, 290(1), 259-266 (2005-06-07)
The nonionic surfactant of sorbitan trioleate (Span 85) was modified with Cibacron Blue F-3GA (CB) as an affinity surfactant (CB-Span 85) to form affinity-based reversed micelles in n-hexane. The reversed micelles formed by the mixture of Span 85 and CB-Span
[Plausibility of the therapy concept].
Der Hautarzt; Zeitschrift fur Dermatologie, Venerologie, und verwandte Gebiete, 61(10), 826-827 (2010-10-12)
Determination of sorbitan trioleate in metered-dose inhalers by supercritical-fluid chromatography.
M Di Maso et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 8(3), 303-305 (1990-01-01)