詳細
non-ionic
品質水準
形状
liquid
分子量
428.60 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.48 (lit.)
粘度
1000-2000 mPa.s(20 °C)
HLB値
4.3±1.0
密度
0.99 g/mL at 20 °C
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
InChI Key
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
85548-BULK:
85548-1L:
85548-VAR:
85548-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック