詳細
non-ionic
品質水準
分子量
346.47 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
≥44% (GC)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
InChI Key
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
> 149 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
S6635-1L:
S6635-VAR:
S6635-250ML:
S6635-BULK:
試験成績書(COA)