主要文書
8.40122
Sigma-Aldrich
Span® 65
for synthesis
別名:
Span® 65, Sorbitan tristearate, Sorbitan trioctadecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H114O8
CAS番号:
分子量:
963.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
247-891-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
有効性
>15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C/1013 hPa
mp
53 °C
転移温度
flash point >149 °C
密度
0.98 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
InChI Key
IJCWFDPJFXGQBN-BIFNRIDTSA-N
アプリケーション
Span® 65 for synthesis. CAS 26658-19-5, molar mass 963.55 g/mol.
アナリシスノート
Hydroxyl value: 66 - 80
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
法的情報
Span is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150.00 °C - closed cup
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5