Merck
S3386
Sigma-Aldrich
ソルビタンセスキオレアート
nonionic surfactant
別名:
Arlacel® 83, Span® 83
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
corn
品質水準
蒸気圧
0.81 psi ( 20 °C)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.478 (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
oils
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C2OC[C@H](O)[C@H]2O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/3C18H34O2.2C6H12O5/c3*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;2*7-1-3(8)6-5(10)4(9)2-11-6/h3*9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);2*3-10H,1-2H2/b3*10-9-;;/t;;;2*3-,4+,5-,6-/m...11/s1
InChI Key
SPFRYHCSFBFNTR-RKGWDQTMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
セスキオレイン酸ソルビタン(SSO)は、ソルビトール誘導体である乳化剤です。局所コルチコステロイド薬、局所抗生物質、局所抗真菌薬、保湿クリーム/ローションおよび局所レチノイド薬に広く使用されている乳化剤成分です。
生物化学的/生理学的作用
セスキオレイン酸ソルビタンは、球状アクリルアミドビーズを生成する重合プロセスの安定化剤として有用です。多くの外用薬に使用されています。SSOはアレルギー性皮膚炎に関与していることが最近示されました。
その他情報
脂肪酸組成:オレイン酸(C18:1)が約70%;残りは主にパルミチン酸(C16:0)、ステアリン酸(C18:0)およびリノ-ル酸(C18:2)です。
法的情報
Arlacel is a registered trademark of Croda International PLC
Span is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
S3386-VAR:
S3386-BULK:
S3386-1L:
S3386-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sorbitan sesquioleate as an allergen.
D I Orton et al.
Contact dermatitis, 44(3), 190-191 (2001-02-24)
Contact urticaria syndrome from sorbitan sesquioleate in a corticosteroid ointment.
M Hardy et al.
Contact dermatitis, 32(6), 360-361 (1995-06-01)
The Validity of Patch Testing
Lachapelle JM, et al.
Patch Testing Tips, 49(4), 37-61 (2014)
S Fukanoki et al.
Avian diseases, 44(4), 869-873 (2001-02-24)
The relationship between the antigen release from formulations in vitro and the antibody response after administration of water-in-oil-in-water (W/O/W) emulsion vaccines containing Haemophilus paragallinarum (Hpg) was studied in chickens. Increases of sorbitan sesquioleate volume in the formulation led to slower
Sorbitan sesquioleate.
Mari Paz Castanedo-Tardan et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 19(4), E22-E23 (2008-08-05)