詳細
non-ionic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
solid
光学活性
[α]/D −36 to −31°° in H2O
分子量
264.32 g/mol
テクニック
RNA extraction: suitable
hybridization: suitable
tissue culture: suitable
CMC
250 mM
SMILES記法
CCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-3-4-5-6-17-12-11(16)10(15)9(14)8(7-13)18-12/h8-16H,2-7H2,1H3/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI Key
JVAZJLFFSJARQM-RMPHRYRLSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53180-VAR:
53180-100MG:
53180-BULK:
53180-500MG:
試験成績書(COA)