安全性情報
8.08706
Sigma-Aldrich
Tetramethyltin
for synthesis
別名:
Tetramethyltin, Tetramethylstannane, Tin tetramethyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sn(CH3)4
CAS番号:
分子量:
178.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
209-833-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
bp
74-75 °C/1013 hPa
mp
-54 °C
転移温度
flash point -12 °C
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
InChI Key
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.285 - 1.300
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体