主要文書
8.10953
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22
for synthesis
別名:
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H26N2O4
CAS番号:
分子量:
262.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
245-965-0
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
品質水準
フォーム
powder
有効性
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
112-115 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H2]1CCOCCOCC[N+H2]CCOCCOCC1
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
InChI Key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
アプリケーション
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2