Merck
200050
Sigma-Aldrich
塩化クロム(III)
purified by sublimation, 99%
別名:
三塩化クロム, 塩化第二クロム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CrCl3
CAS番号:
分子量:
158.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99%
フォーム:
flakes
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
flakes
精製方法
sublimation
反応適合性
reagent type: catalyst
core: chromium
不純物
<0.2% water
密度
2.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Cr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
QSWDMMVNRMROPK-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロム(III)塩化物は、グルコースを5-ヒドロキシメチルフルフラール(HMF)に転換する触媒システムの形成に使用することができます。また、イオン移動度および導電性が改善された塩化コリンおよび水を用いたイオン液体混合物の調製に使用することもできます。
他の金属ハロゲン化物とともに水素で気相共還元すると、金属間化合物微粒子が生成し、構造材料としての用途や、有用な熱電特性、磁気特性、および抗酸化特性を持つ化合物としての用途があります。2
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200050-RSAMPLE:
200050-100G:4548173929941
200050-VAR:
200050-BULK:
200050-25G:4548173929958
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Physicochemical properties of ionic liquid mixtures containing choline chloride, chromium (III) chloride and water: effects of temperature and water content
Protsenko VS, et al.
Ionics, 23(3), 637-643 (2017)
Efficient conversion of glucose into 5-hydroxymethylfurfural by chromium (III) chloride in inexpensive ionic liquid
Hu L, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(3), 1099-1104 (2012)
Mobilization of trivalent chromium in presence of organic acids: a hydroponic study of wheat plant (Triticum vulgare).
S Srivastava et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 63(4), 524-530 (1999-09-29)
Narsi R Bishnoi et al.
Journal of hazardous materials, 145(1-2), 142-147 (2006-12-07)
In the present investigation, a fresh water green algae spirogyra spp. was used as an inexpensive and efficient biosorbent for Cr(III) removal from aqueous solution. The algal biomass was treated with 0.1M NaOH, 0.2M CaCl(2) and 5% HCHO. The biosorption
R I Arunkumar et al.
Fish & shellfish immunology, 10(8), 667-676 (2001-02-24)
The objective of this study was to investigate the effect of trivalent (chromic chloride) and hexavalent (potassium dichromate) forms of chromium in the African mouth breeder Oreochromis mossambicus (Peters), with reference to the humoral immune response and lymphoid cells/organs. The