Merck
251119
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyliodoiron(II)
97%
別名:
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5FeIO2
CAS番号:
分子量:
303.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: iron
reagent type: catalyst
mp
119 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
InChI Key
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
251119-BULK:
251119-5G:4548173987330
251119-25G:
251119-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)