アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.593 (lit.)
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
InChI Key
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
176.0 °F
引火点(℃)
80 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T15504-100G:
T15504-5KG:
T15504-BULK:
T15504-VAR:
T15504-5G:
T15504-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)