グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.593 (lit.)
n20/D 1.594
bp
113-117 °C/10 mmHg (lit.)
249 °C (lit.)
mp
9-14 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CNc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2
InChI Key
LBUJPTNKIBCYBY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
176.0 °F
引火点(℃)
80 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
87350-VAR:
87350-100ML:
87350-BULK:
87350-500ML:
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(22), 6409-6421 (2014-12-03)
Calpain mediated cleavage of CDK5 natural precursor p35 causes a stable complex formation of CDK5/p25, which leads to hyperphosphorylation of tau. Thus inhibition of this complex is a viable target for numerous acute and chronic neurodegenerative diseases involving tau protein