Merck
779385
Sigma-Aldrich
3,4-ジヒドロイソキノリン
≥97.5% (GC)
別名:
3,4-Dihydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N
CAS番号:
分子量:
131.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
フォーム
solid
適合性
complies for identity (IR)
SMILES記法
C1Cc2ccccc2C=N1
InChI
1S/C9H9N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h1-4,7H,5-6H2
InChI Key
NKSZCPBUWGZONP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3,4-ジヒドロイソキノリンは、次の物質を合成するための反応物として使用できます:
  • よう化テトラブチルアンモニウム(TBAI)を用いたイサト酸無水物との脱炭酸性環化反応による5,6-ジヒドロ-8H-イソキノ[1,2-b]キナゾリン-8-オン
  • さまざまなナフトールとのaza-Friedel-Crafts反応による1-ナフトリルテトラヒドロイソキノリン
  • 3-ベンザゼピン誘導体の調製のための出発原料として使用される3,4-ジヒドロイソキノリン擬塩基
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
779385-BULK:
779385-VAR:
779385-5G:
779385-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solvent-free direct aza-Friedel-Crafts reactions between 3, 4-dihydroisoquinoline and 1-or 2-naphthols
MacLeod PD, et al.
Tetrahedron Letters, 47(38), 6791-6794 (2006)
A facile, one pot method for the synthesis of 4-acyl-1, 2-dihydro-3-benzazepines, based on the ring expansion of natural and synthetic 3, 4-dihydroisoquinoline pseudo bases
Kartsev VG, et al.
Tetrahedron Letters, 56(50), 6988-6993 (2015)
Electrosynthesis of polycyclic quinazolinones and rutaecarpine from isatoic anhydrides and cyclic amines
Chen Xingyu, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(72), 44382-44386 (2020)