Merck
241571
Sigma-Aldrich
キノリン
reagent grade, 98%
別名:
1-ベンザジン, 2,3-ベンゾピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7N
CAS番号:
分子量:
129.16
Beilstein:
107477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.07 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
自己発火温度
896 °F
屈折率
n20/D 1.625 (lit.)
bp
113-114 °C/11 mmHg (lit.)
237 °C (lit.)
mp
−17-−13 °C (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
InChI Key
SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2D6(1565)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キノリンは複素環芳香族の有機化合物で、化学式はC9H7Nです。キノリンの誘導体薬理活性を持つ様々な合成及び天然化合物に多くみられます。キノリンには消毒、解熱、抗周期作用があり、抗マラリア薬として、また他の抗マラリア薬の合成に使用されます。
アプリケーション
キノリンおよびその誘導体は抗生物質、アルカロイド、染料、ゴム薬品、フレーバーとして広く使用されています。その他の工業用途は、腐食防止剤としての使用、樹脂やテルペンの溶剤、均一重合における遷移金属錯体触媒、発光化学などです。また油溶性染料、食用色素、医薬品、pH指示薬、その他の有機化合物にも使用されます。キノリンはトリプトファンの異化代謝産物であり、末梢血管拡張薬プラゾシンおよびドキサゾシンなどの一部の降圧薬の基本骨格です。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
241571-BULK:
241571-100G:4548173122939
241571-500G:4548173122946
241571-VAR:
241571-5G:4548173122953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yeongkwon Son et al.
International journal of environmental research and public health, 17(8) (2020-04-23)
Dangerous levels of harmful chemicals in electronic cigarette (e-cigarette) aerosols were reported by several studies, but variability in e-cigarette design and use patterns, and a rapid development of new devices, such as JUUL, hamper efforts to develop standardized testing protocols
Nanotube composite carbon fibers
Andrews R, et al.
Applied Physics Letters, 75(9), 1329-1331 (1999)
Marella A, et al.
Saudi Pharmaceutical Journal : SPJ : The Official Publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 21(1), 1-2 (2013)
Yoshiaki Yasutake et al.
FEBS letters, 588(1), 105-110 (2013-11-26)
The cytochrome P450 RauA from Rhodococcus erythropolis JCM 6824 catalyzes the hydroxylation of a nitrogen atom in the quinolone ring of aurachin, thereby conferring strong antibiotic activity on the aurachin alkaloid. Here, we report the crystal structure of RauA in
Margarita A Gonzalez et al.
Inorganic chemistry, 51(21), 11930-11940 (2012-10-24)
The unusual role of CO as a signaling molecule in several physiological pathways has spurred research in the area of synthesizing new CO-releasing molecules (CORMs) as exogenous CO donors. Auxiliary control on CO delivery can be achieved if CO can