Merck
A23609
Sigma-Aldrich
アクリジン
96.5 - 103.5% purity, powder or crystals
別名:
9-Azaanthracene; 2,3-Benzoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9N
CAS番号:
分子量:
179.22
Beilstein:
120200
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
eCl@ss:
39210107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
アクリジン, ≥96.5% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
96.5-103.5% (perchloric acid titration)
フォーム
powder or crystals
テクニック
microbe id | staining: suitable
light beige to beige
light brown to brown
light yellow to very dark yellow
bp
346 °C (lit.)
mp
107-110 °C (lit.)
λmax
392 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
InChI Key
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アクリジンは小さなカチオン性および平面状色素で、主にRNAやDNAに結合します。これらの色素は強い蛍光性です。ヘテロ原子が酸素ではなく窒素である点を除けば、キサンテンの構造に似ています。
アプリケーション
核酸の染色、特に細胞周期の決定に適しています。アクリジンは、生体分子の可視化やレーザー技術で、蛍光物質として使用されます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A23609-5G:
A23609-BULK:
A23609-25G:
A23609-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Khaled Bodoor et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(12), 3753-3761 (2009-05-19)
The design of RNA binding ligands is complicated by issues of specificity, target flexibility, and the tractability of known RNA inhibitors toward chemical derivitization. To address these difficulties, an RNA-directed fragment compound library is presented. We began with an analysis
Long N and Wong WT
The Chemistry of Molecular Imaging (2014)
Johannes Kornhuber et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(6), 2667-2672 (2009-01-16)
We developed a structure-property-activity relationship (SPAR)-model for psychopharmacological drugs acting as non-competitive 5-HT(3A) receptor antagonists by using a decision-tree learner provided by the RapidMiner machine learning tool. A single molecular descriptor, namely the molecular dipole moment per molecular weight (mu/MW)
Mudit Tyagi et al.
Retrovirology, 12, 63-63 (2015-07-17)
HIV-1 escapes antiretroviral drugs by integrating into the host DNA and forming a latent transcriptionally silent HIV-1 provirus. This provirus presents the major hurdle in HIV-1 eradication and cure. Transcriptional activation, which is prerequisite for reactivation and the eradication of
Jiang-Wei Chen et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 34(4), 1175-1189 (2014-10-04)
Apoptosis and autophagy are two patterns of programmed cell death which play important roles in the intervertebral disc degeneration. Oxidative stress is an important factor for the induction of programmed cell death. However, the cellular reactions linking autophagy to apoptosis